Stampa…
Calce sodata Indicatore
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A19352.0E A19352.36
A19352.0EEA 127 EUR
A19352.0E A19352.36
Calce sodata Indicatore
Calce sodata
CAS No.: 8006-28-8 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8569 UN No.: 1907 MDL No.: MFCD00134094
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134094
CAS Number: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8569