Stampa…
Paraffina, Punto di solidificazione: 46-48°C, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
MQ200
1.07151.1000 1.07151.9025
1.07151.1000EA 115 EUR
1.07151.1000 1.07151.9025
Paraffina, Punto di solidificazione: 46-48°C, Supelco®
Paraffina
Densità: 0.9 g/cm³ (20 °C)
CAS Number: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6