Stampa…
Paraffina, Punto di solidificazione: 42-44°C
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07150.1000 1.07150.9025 1.07150.2500
1.07150.1000EA 152 EUR
1.07150.1000 1.07150.9025 1.07150.2500
Paraffina, Punto di solidificazione: 42-44°C
Paraffina
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS Number: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6