1,4-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Cyclohexane-1,4-diol
Purity: 98%
CAS No.: 556-48-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 98-103°
Boiling Point: 149-151°/20mm
Beilstein Reference: 2036658
MDL No.: MFCD00001448
Formula:
C₆H₁₂O₂ Peso molecolare: 116,16 g/mol Punto di ebollizione: 149…151 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 98…103 °C Densità: 1,17 g/cm³ (21.85 °C) Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001448 CAS Number: 556-48-9 EINECS: 209-126-2 |