Stampa…
1,3-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Cyclohexane-1,3-diol
L04110.06 L04110.14
L04110.06EA 30 EUR
L04110.06 L04110.14
1,3-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
1,3-Cyclohexanediol
Purity: 98% CAS No.: 504-01-8 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Melting Point: ca 30° Boiling Point: 246-247° MDL No.: MFCD00039458
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 246…247 °C
Punto di fusione: ∼ 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039458
CAS Number: 504-01-8
EINECS: 207-979-5