Stampa…
1,2-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Cyclohexane-1,2-diol
A18572.09 A18572.18
A18572.09EA 45.3 EUR
A18572.09 A18572.18
1,2-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
1,2-Cyclohexanediol
Purity: 98% CAS No.: 931-17-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 72-76° Boiling Point: 118-120°/10mm MDL No.: MFCD00003861
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 72…76 °C
Densità: 0,948 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003861
CAS Number: 931-17-9
EINECS: 213-229-8