1,2-Diaminocyclohexane mixture of isomers 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
Purity: 99%
CAS No.: 694-83-7
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Amine-like
pH: 12
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 506142
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00001491
Formula:
C₆H₁₄N₂ Peso molecolare: 114,19 g/mol Punto di ebollizione: 191 °C Punto di fusione: 41…44 °C Densità: 0,94 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001491 CAS Number: 694-83-7 EINECS: 211-776-7 UN: 2735 ADR: 8,II |