Stampa…
Decaidronaftalina (miscela di isomeri) 98%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
D251-20L D251-4L
D251-20LEA 1497.05 EUR
D251-20L D251-4L
Decaidronaftalina (miscela di isomeri) 98%, per analisi
Decaidronaftalina (miscela di isomeri)
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: C₁₀H₁₈
Punto di ebollizione: 4,9 %(V)
Punto di fusione: -40 °C (1,013 hPa)
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004130
CAS Number: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Vapor Pressure 42 mmHg ( 92 °C)
Identity (IR) complying
Assay on cis/trans-isomers (GC) Min. 97.5 %
Explosion Limit 0.7-4.9 %, 100 °F
Refractive Index n20/D 1.474 (lit.)
Vapor Density 4.76 (vs air)