Stampa…
trans-1,2-Diphenylpropene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (E)-α-Methylstilbene, (E)-Prop-1-ene-1,2-diyldibenzene
A15351.06 A15351.14
A15351.06EA 73.9 EUR
A15351.06 A15351.14
trans-1,2-Diphenylpropene ≥98%
trans-1,2-Diphenylpropene
Purity: 98% CAS No.: 833-81-8 Molecular Formula: C15H14 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 79-82° Beilstein Reference: 1906425
Formula: C₁₅H₁₄
Peso molecolare: 194,28 g/mol
Punto di fusione: 79…82 °C
Densità: 0,986
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026343
CAS Number: 833-81-8
EINECS: 212-300-0