Stampa…
4-Hydroxychalcone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15307.06 A15307.14
A15307.06EA 40.4 EUR
A15307.06 A15307.14
4-Hydroxychalcone ≥97%
4-Hydroxychalcone
Purity: 97% CAS No.: 20426-12-4 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: 183-185° Beilstein Reference: 2049155
Formula: C₁₅H₁₂O₂
Punto di fusione: 183…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016488
CAS Number: 20426-12-4