2'-Hydroxychalcone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1214-47-7
Molecular Formula: C15H12O2
Formula Weight: 224.26
Melting Point: 89-91°
Beilstein Reference: 976324
Formula:
C₁₅H₁₂O₂ Punto di fusione: 89…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016441 CAS Number: 1214-47-7 EINECS: 214-928-0 |