Stampa…
4'-Methoxychalcone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one, α-Styryl p-anisyl ketone, 4'-Methoxybenzylidenacetophenone
B22158.06 B22158.14 B22158.22
B22158.06EA 27.7 EUR
B22158.06 B22158.14 B22158.22
4'-Methoxychalcone ≥97%
4'-Methoxychalcone
Purity: 97% CAS No.: 959-23-9 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Melting Point: 101-103° Beilstein Reference: 644640
Formula: C₁₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 238,29 g/mol
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008407
CAS Number: 959-23-9
EINECS: 213-495-5