Stampa…
4-Methoxychalcone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Methoxybenzylidenacetophenone, 3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
L03319.06 L03319.14
L03319.06EA 20.2 EUR
L03319.06 L03319.14
4-Methoxychalcone ≥97%
4-Methoxychalcone
Purity: 97% CAS No.: 959-33-1 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Melting Point: 73-76° Beilstein Reference: 978742
Formula: C₁₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 238,29 g/mol
Punto di ebollizione: 187 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: 73…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017179
CAS Number: 959-33-1
EINECS: 213-499-7