Stampa…
2-Nitrochalcone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A17763.06 A17763.14
A17763.06EA 41.4 EUR
A17763.06 A17763.14
2-Nitrochalcone ≥97%
2-Nitrochalcone
Purity: 97% CAS No.: 7473-93-0 Molecular Formula: C15H11NO3 Formula Weight: 253.26 Melting Point: 124-128° MDL No.: MFCD00031069
Formula: C₁₅H₁₁NO₃
Peso molecolare: 253,26 g/mol
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031069
CAS Number: 7473-93-0