Isoeugenol cis- and trans-mixture ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
Purity: 98+%
CAS No.: 97-54-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 134°(273°F)
Refractive Index: 1.5770
Melting Point: -10°
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 1909602
Merck Reference: 14,5171
MDL No.: MFCD00009285
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Peso molecolare: 164,2 g/mol Punto di ebollizione: 266…268 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 1,080 Flash Pt: 134 °C (273 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009285 CAS Number: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Merck Index: 14,5171 |