Isoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
122570050
122571000
122575000
ACRO122570050EA
28.6
EUR
ACRO122570050
ACRO122571000
ACRO122575000
Isoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Isoeugenol
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Peso molecolare: 164,2 g/mol Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 19…23 °C Densità: 1,09 g/cm³ Flash Pt: 150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009285 CAS Number: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Merck Index: 13,05189 |
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5750 to 1.5790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |