Stampa…
ter-butil-4-metossifenolo (miscela di isomeri) ≥96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23530.0B B23530.18 B23530.30
B23530.0BEA 258 EUR
B23530.0B B23530.18 B23530.30
ter-butil-4-metossifenolo (miscela di isomeri) ≥96%
ter-butil-4-metossifenolo (miscela di isomeri)
Purity: 96% CAS No.: 25013-16-5 Molecular Formula: C11H16O2 Formula Weight: 180.25 Melting Point: 55-65° Merck Reference: 14,1547 MDL No.: MFCD01779059
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 55…65 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779059
CAS Number: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 14,1547