Stampa…
Etile oleato mixture of esters stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14762.0250 8.14762.1000 8.14762.9180
8.14762.0250EA 36.3 EUR
8.14762.0250 8.14762.1000 8.14762.9180
Etile oleato mixture of esters stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Etile oleato
The material is stabilised with Butylhydroxyanisole (BHA). At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Formula: C₂₀H₃₈O₂
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009579
CAS Number: 111-62-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 168 °C (1.3 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)