Stampa…
Etile oleato mixture of homologeous fatty acid esters 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
410290010 410292500 410290025
ACRO410290010EA 99.1 EUR
ACRO410290010 ACRO410292500 ACRO410290025
Etile oleato mixture of homologeous fatty acid esters 98%
Etile oleato
Formula: C₂₀H₃₈O₂
Punto di ebollizione: 190…210 °C (7 mmHg)
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009579
CAS Number: 111-62-6
Visualizza i codici
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 % (ester)
Water ≤1 % (K.F.)
Density (20°C) 0.869 to 0.874
GC ≥60 % (oleic acid)
Color scale ≤70 APHA
Stabilizer 80 to 120 ppm BHA content
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Saponification value 177 to 188 mg KOH/g