7,8-Epoxyoctene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 19600-63-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1305290
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005156
Formula:
C₈H₁₄O Punto di ebollizione: 167 °C Densità: 0,850 Flash Pt: 38 °C (100 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005156 CAS Number: 19600-63-6 EINECS: 243-178-7 ADR: 3,III |