Esano (miscela di isomeri) ≥99.5% , 60.0% min, as n-Hexane
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexanes, Isohexane
19353.AP
19353.K2
19353.M1
19353.APEA
57.5
EUR
19353.AP
19353.K2
19353.M1
Esano (miscela di isomeri) ≥99.5% , 60.0% min, as n-Hexane
Esano (miscela di isomeri)
Flash Point:
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Peso molecolare: 86,18 g/mol Punto di ebollizione: 65…70 °C Punto di fusione: –95 °C Densità: 0,67 Flash Pt: <–23 °C (–9 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179311 CAS Number: 110-54-3 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |