Stampa…
DL-Isoleucina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-DL-Ile-OH
A17521.09 A17521.14 A17521.18 A17521.22
A17521.09EA 33.7 EUR
A17521.09 A17521.14 A17521.18 A17521.22
DL-Isoleucina ≥99%
DL-Isoleucina
Purity: 99% CAS No.: 443-79-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 1721796 Merck Reference: 14,5179 MDL No.: MFCD00004268
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131.17 g/mol
Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.)
Densità: 1.255 g/cm³ (–123.15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004268
CAS Number: 443-79-8
EINECS: 207-139-8
Merck Index: 13,05198