Stampa…
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), indicator_with
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
32256.30 32256.A1 32256.A7
32256.30EA 69.9 EUR
32256.30 32256.A1 32256.A7
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), indicator_with
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densità: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03457537
CAS Number: 70955-01-0
UN: 3077
ADR: 9 III