Calce sodata, AnalaR NORMAPUR® per analisi, with indicator
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
For absorbtion of acidic gas (CO₂)
Questa calce contiene un nuovo indicatore con una saturazione più efficiente. Vira dal bianco al porpora una volta saturo di CO₂.
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134094 CAS Number: 8006-28-8 Merck Index: 13,08640 |
Identificazione | Conforme |
Particle size (2 - 5 mm) | Min. 78% |
Absorption capacity (as CO2) | Min. 19% |
Loss on drying (105°C) | 13 - 18 % |