Stampa…
Calce sodata, with indicator
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06733.0501 1.06733.2500
1.06733.0501EA 119 EUR
1.06733.0501 1.06733.2500
Calce sodata, with indicator
Calce sodata
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134094
CAS Number: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III