Stampa…
Ruthenium ≥99.99% (metals basis excluding Ca), in polvere, Premion® -200 mesh (max. 0.01% Ca)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
44879.06 44879.03 44879.14
44879.06EA 572 EUR
44879.06 44879.03 44879.14
Ruthenium ≥99.99% (metals basis excluding Ca), in polvere, Premion® -200 mesh (max. 0.01% Ca)
Ruthenium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-18-8 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formula: Ru
Peso molecolare: 101,07 g/mol
Punto di ebollizione: 3900 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2310 °C
Densità: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011207
CAS Number: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452