Stampa…
Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (metals basis excluding Ca), in polvere, Premion® -22 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
10667.06 10667.14
10667.06EA 572 EUR
10667.06 10667.14
Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (metals basis excluding Ca), in polvere, Premion® -22 mesh
Ruthenium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formula: Ru
Peso molecolare: 101,07 g/mol
Punto di ebollizione: 3900 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2310 °C
Densità: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011207
CAS Number: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452