Ruthenium 99.9% (trace metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
198100010
198100050
198100250
ACRO198100010EA
140
EUR
ACRO198100010
ACRO198100050
ACRO198100250
Ruthenium 99.9% (trace metals basis), in polvere -200 mesh
Ruthenium
Formula:
Ru Punto di ebollizione: 3900 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2310 °C Densità: 12,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011207 CAS Number: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08452 |
Appearance | Grey Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |