Stampa…
Rhodium ≥99.95% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
38514.02 38514.04
38514.02EA 1219 EUR
38514.02 38514.04
Rhodium ≥99.95% (metals basis), in polvere -325 mesh
Rhodium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-16-6 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
Peso molecolare: 102,9 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III