Stampa…
Rhodium ≥99.95% (metals basis), in polvere -60 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
12072.02 12072.03 12072.06
12072.02EA 1231 EUR
12072.02 12072.03 12072.06
Rhodium ≥99.95% (metals basis), in polvere -60 mesh
Rhodium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-16-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
Peso molecolare: 102.9 g/mol
Punto di fusione: 1960
Densità: 12.41
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08353