Stampa…
Rhodium ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
12073.02 12073.04
12073.02EA 0 EUR
12073.02 12073.04
Rhodium ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Rhodium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-16-6 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
Peso molecolare: 102.9 g/mol
Punto di fusione: 1960
Densità: 12.41
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08353