Rhodium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Scientific
11577.BU
11577.BY
11577.CC
11577.BUEA
327
EUR
11577.BU
11577.BY
11577.CC
Rhodium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Rhodium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-16-6
Physical Form: ≈0.61g/m
MDL No.: MFCD00011201
Formula:
Rh Peso molecolare: 102,9 g/mol Punto di ebollizione: 3400…3700 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1960 °C Densità: 12,41 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011201 CAS Number: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 Merck Index: 12,08353 |