Stampa…
Rhodium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Scientific
11575.BP 11575.BS
11575.BPEA 501 EUR
11575.BP 11575.BS
Rhodium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Rhodium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: ≈9.74g/m MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
Peso molecolare: 102,9 g/mol
Punto di ebollizione: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1960 °C
Densità: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353