Stampa…
Rhodium, foil, Spessore: 0.025mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11524.FF 11524.FI
11524.FFEA 1293 EUR
11524.FF 11524.FI
Rhodium, foil, Spessore: 0.025mm (0.001 in)
Rhodium
Formula: Rh
Peso molecolare: 102.9 g/mol
Punto di ebollizione: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1960
Densità: 12.41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353