Stampa…
Rhodium, in fogli, Spessore: 0,1 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11523.FF 11523.FI
11523.FFEA 0 EUR
11523.FF 11523.FI
Rhodium, in fogli, Spessore: 0,1 mm
Rhodium
Formula: Rh
Peso molecolare: 102.9 g/mol
Punto di ebollizione: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1960
Densità: 12.41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353