Stampa…
Rhodium ≥99.8% (metals basis), in fogli 0.25 mm (0.01 in) thick
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11522.FF 11522.FI
11522.FFEA 0 EUR
11522.FF 11522.FI
Rhodium ≥99.8% (metals basis), in fogli 0.25 mm (0.01 in) thick
Rhodium
Formula: Rh
Peso molecolare: 102.9 g/mol
Punto di ebollizione: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1960
Densità: 12.41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353