Rhodium ≥99.8% (metals basis), in fogli 0.5 mm (0.02 in) thick
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11521.FF
11521.FI
11521.FFEA
0
EUR
11521.FF
11521.FI
Rhodium ≥99.8% (metals basis), in fogli 0.5 mm (0.02 in) thick
Rhodium
Formula:
Rh Punto di ebollizione: 3400…3700 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1960 °C Densità: 12,41 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011201 CAS Number: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 Merck Index: 12,08353 |