Stampa…
Platino 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.6 mm (0.024 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
43494.BS 43494.BW
43494.BSEA 256 EUR
43494.BS 43494.BW
Platino 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.6 mm (0.024 in)
Platino
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈6.06g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Densità: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689