Stampa…
Platino ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43276.BQ 43276.BY 43276.BU
43276.BQEA 206 EUR
43276.BQ 43276.BY 43276.BU
Platino ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platino
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈16.8g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689