Stampa…
Platino ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.3 mm (0.012 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43014.BU 43014.BY
43014.BUEA 150 EUR
43014.BU 43014.BY
Platino ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.3 mm (0.012 in)
Platino
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈1.5g/m, 0.477g/ft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689