Stampa…
Platino ≥99.99% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42456.FF 42456.FI 42456.GH
42456.FFEA 265 EUR
42456.FF 42456.FI 42456.GH
Platino ≥99.99% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Platino
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.67g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689