Platino ≥99.9% (metals basis), reticella 45 mesh, Ø 0.198 mm (0.0078 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Platinium
41814.FF
41814.FI
41814.GH
41814.FFEA
432
EUR
41814.FF
41814.FI
41814.GH
Platino ≥99.9% (metals basis), reticella 45 mesh, Ø 0.198 mm (0.0078 in)
Platino
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈1.61g/25x25mm, Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt Peso molecolare: 195,08 g/mol Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1769 °C Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS Number: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |