Stampa…
Platino ≥99.95% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38378.FF 38378.FI
38378.FFEA 831 EUR
38378.FF 38378.FI
Platino ≥99.95% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Platino
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈3.4g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689