Stampa…

Platino ≥99.95% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.0508 mm (0.002 in)

Fornitore: Thermo Scientific

Synonyms: Platinium

13479.G1 13479.G5 13479.G9
13479.G1EA 60 EUR
13479.G1 13479.G5 13479.G9
Platino ≥99.95% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platino

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.043g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179

Formula: Pt
Peso molecolare: 195,08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR