Stampa…
Platino ≥99.95% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.368 mm (0.0145 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
13039.BU 13039.BY 13039.CC
13039.BUEA 186 EUR
13039.BU 13039.BY 13039.CC
Platino ≥99.95% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.368 mm (0.0145 in)
Platino
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈2.28g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689