Stampa…
Platino ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12868.FF 12868.FI
12868.FFEA 293 EUR
12868.FF 12868.FI
Platino ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Platino
Physical Form: ∼0.05 g/25x25 mm, not certified pinhole free
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689