Stampa…
Platino 99,99 Metals basis, rods, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
12556.DJ 12556.HF
12556.DJEA 0 EUR
12556.DJ 12556.HF
Platino 99,99 Metals basis, rods, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platino
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈6.8g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Densità: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689