Stampa…
Platino ≥99.95% (metals basis), in granuli ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12236.03 12236.06 12236.14
12236.03EA 307 EUR
12236.03 12236.06 12236.14
Platino ≥99.95% (metals basis), in granuli ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Platino
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689