Stampa…
Platino, nero
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
12076.03 12076.06 12076.77
12076.03EA 231 EUR
12076.03 12076.06 12076.77
Platino, nero
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 10m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Peso molecolare: 195,08 g/mol
Punto di ebollizione: 4530 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1773 °C
Densità: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II