Stampa…
Platino 99,98 Metals basis, powder -200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
12075.03 12075.06 12075.77
12075.03EA 286 EUR
12075.03 12075.06 12075.77
Platino 99,98 Metals basis, powder -200 mesh
Platino
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Densità: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,07689